Lanthan(III)oxid ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

11265.18 11265.30 11265.A1
11265.18EA 194 EUR
11265.18 11265.30 11265.A1
Lanthan(III)oxid ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lanthan(III)oxid

Purity: 99.999% CAS No.: 1312-81-8 Molecular Formula: La2O3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder Density: 6.51 Melting Point: 2307° Boiling Point: 4200° Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011071

Formel: La₂O₃
Siedepunkt: 4200 °C
Schmelzpunkt: 2307 °C
Dichte: 6,51
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Merck Index: 14,5363

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR