Reinraum-Masken, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
62477
113-0346EA 234 EUR
113-0346
Reinraum-Masken, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Masken Reinraum-Masken
Diese Staubmaske gegen große Partikel sorgt für einen grundlegenden Schutz in Reinräumen der Grundausführung. Sie ist nicht mit einem Filter ausgestattet.
  • Zweilagiges Design
  • BiCoSof™ Innenlage aus Gewebe sorgt für Tragekomfort
  • Ultraschallverschweißung
Für Reinräume der Klasse 1000, ISO 6 bzw. M4.5 geeignet.