Armstulpen, Tyvek® 500, Modell PS32LA
Lieferant: DuPont
TYPS32SWH00020
113-0494EA 213 EUR
113-0494
Armstulpen, Tyvek® 500, Modell PS32LA
Einweg-Kleidung
Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung können diese Tyvek® Armstulpen dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. Tyvek® besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet.
  • Äußerst fusselarmes Material
  • Am Oberarm verstellbar
  • Innenliegende Nähte
  • Oberarmnaht in Blau zur besseren Identifizierung
  • Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig, somit abweisend gegenüber wasserbasierten Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu 1 µm Größe). Typische Anwendungsbereiche: Pharma, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, generelle Wartung/Anwendung, Spritzlackieren und generelle Reinigungsarbeiten.
Gewicht: 41 g/m²
Standards: (EU) 2016/425; Kat. III, Typ PB [6-B]; EN 14126
Verpackung: 200 pro Karton, lose verpackt.