Warnschutz-Latzhose, Essential Bib'N'Brace
Lieferant: FRISTADS KANSAS
100003171C44 100003171C46 100003171C48 100003171C50 100003171C52 100003171C54 100003171C56 100003171C58 100003171C60 100003171C62 100003171C64 100003171C66 100003271C44 100003271C46 100003271C48 100003271C50 100003271C52 100003271C54 100003271C56 100003271C58 100003271C60 100003271C62 100003271C64 100003271C66
113-6401EA 95.9 EUR
113-6401 113-07965 113-07966 113-07967 113-07968 113-07969 113-07970 113-07971 113-07972 113-07973 113-6402 113-6403 113-6404 113-07956 113-07957 113-07958 113-07959 113-07960 113-07961 113-07962 113-07963 113-07964 113-6405 113-6406
Warnschutz-Latzhose, Essential Bib'N'Brace
Arbeitskleidung
Diese robusten Hosen aus 70% Polyester und 30% Baumwolle bieten Warnschutz mit essentiellen Funktionen und Komfort. Die Overalls haben fünf Reflektorstreifen.
  • Zwei Seitentaschen, Gesäßtasche, Brusttasche mit Abdeckung und Knopf, Stifttasche, D-Ring
  • Unterschenkeltasche mit Telefontasche, Knietaschen
  • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche sowie Knopf und Öse für Fahrtenmesser
  • Elastische Hosenträger
Gewicht: 300 g/m²
Standards: EN 471 (2-2)