Reinraum-Überstiefel, BioClean-D™, CleanTough™
Lieferant: Nitritex
S-BDOB BDOB
113-2265EA 357 EUR
113-2265 113-0814
Reinraum-Überstiefel, BioClean-D™, CleanTough™
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Überziehstiefel sind hergestellt aus BioClean-D™, einem leichten, fusselarmen und strapazierfähigen Material (PP mit PE-Beschichtung) für maximalen Komfort und Schutz gegen feine Sprays und Partikel.
  • Rutschfeste SafeStep™ Sohle für mehr Sicherheit des Trägers
  • In steriler oder nicht steriler Ausführung erhältlich
  • Elastische Oberseite mit Sicherungsbändern
  • Ein eindeutiger Barcode auf dem Außenkarton (ITF-14) ermöglicht die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10 (ISO-Klasse 4/M2.5).
Länge: 400 mm
Standards: EN ISO 13034 (Typ PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Kat. III
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 und 89/686/EEC Artikel 11b zertifizierten Werk.
Sterile Modelle: Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006.
Verpackung: Sterile Ausführung: Ein Paar pro versiegeltem Kunststoffbeutel, 15 versiegelte Beutel pro versiegeltem Außenbeutel, 5 versiegelte Beutel mit je 15 Paaren pro versiegeltem Kartoninnenbeutel, ein Kartoninnenbeutel pro Karton (75 Paare).
Unsterile Ausführung: 5 Beutel mit je 30 Stück pro versiegeltem Kartoninnenbeutel, ein Kartoninnenbeutel pro Karton (150 Stück).