Chemikalienbeständige Überschuhe, Tychem® 2000 C, Modell POBA
Lieferant: DuPont
TYCPOBASYL00
113-0878EA 296 EUR
113-0878
Chemikalienbeständige Überschuhe, Tychem® 2000 C, Modell POBA
Einweg-Kleidung
Überziehstiefel speziell für die Verwendung mit Tychem®-Kleidung entwickelt, bieten verbesserten Schutz für Körperteile, die gefährlichen Substanzen stärker ausgesetzt sind.
  • Kniehohe Überstiefel mit rutschfester Sohle und Befestigungsbändern
  • Sohle ist teilweise abgesteppt: spritzwassergeschützt, nicht vollständig flüssigkeitsundurchlässig
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) der Innenseite
  • Gesteppte und überklebte Nähte mit Barrierefolie für Schutz und Festigkeit
Tychem® 2000 C Schutzkleidung kombiniert die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung, um eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger zu erreichen (auch unter Druck). Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und pharmazeutische Industrie.
Schuhgröße: 45 (11)
Standards: Typ PB[3], EN 14126; Kat. III