VWR® Basic, Kittel, SMS
Lieferant: VWR Collection
113-1175EA 197 EUR
113-1175 113-1166 113-1174 113-1176 113-1162 113-1161 113-1160 113-1159 113-1158 113-1157 113-1156
VWR® Basic, Kittel, SMS
Einweg-Kleidung
Die SMS-Kittel werden aus latexfreiem, mehrlagigem SMS-Material (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded) hergestellt, das trotz hoher Zugfestigkeit weich, komfortabel und atmungsaktiv ist.
  • Druckverschluss am Kragen, Raglanärmel, Schnappverschluss
  • Schützt vor Flüssigkeiten und Partikeln
  • Beständigkeit gegen leichte Chemikalienspritzer
Colour: White or blue