Overalls, Mutex2
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
4180002/S 4180002/XXXL
113-1662EA 0 EUR
113-1662 113-1667
Overalls, Mutex2
Einweg-Kleidung
Overall mit antistatischen Eigenschaften innen und außen ermöglicht das Tragen selbst bei Aktivitäten mit höchsten Anforderungen (Reinraumproduktion, Mikroelektronik, Hygienemaßnahmen). Das Vlies mit spezieller Membran, macht den Overall äußerst wasserabweisend.
  • Wasserabweisende, luftdurchlässige Membran bietet besten Komfort, auch bei längerem Tragen
  • Keine Naht an Armen und Schultern für zusätzlichen Schutz
  • Mit integrierter Abdeckung über extralangem Reißverschluss (820 mm)
  • Antistatische Oberfläche, innen und außen
  • Mit Kapuze und Gummizügen an Hand- und Fußgelenken
Farbe: Weiß
Standards: Typ 5/6, EN 13034, EN 14126, EN 1149-1, Kat. III