Reinraum-Masken, BioClean 100™, PP
Lieferant: Nitritex
MTA210-1
113-2250EA 750 EUR
113-2250
Reinraum-Masken, BioClean 100™, PP
Masken Reinraum-Masken
Die fusselarme und latexfreie sterile Bioclean MTA™-Reinraum-Maske bietet hohe Partikel- und Bakterienfiltrationseffizienz und sorgt mit hoher Atmungsaktivität für besten Tragekomfort.
  • Extrem geringe Partikelbildung und hohe Atrmungsaktivität
  • Dreilagig und per Ultraschall verschweißte Nähte: fusselarme, hydrophile Innenschicht, Filterschicht aus meltblown Polyester-Vlies, Außenschicht aus Polyestervlies
  • Bebänderung aus PP und PP-beschichtetes Nasenband aus Stahl
  • Durchschnittliche Partikelanzahl: 19/Minute (Partikelgröße: 0,2 zu 5,0 µm)
  • Partikelfiltrationseffizienz (PFE): 98% >0,5 µm
Für Reinräume der Klasse 10, ISO 4 bzw. M2.5 geeignet.
Standards: In einem gemäß ISO 9001:2015 zertifizierten Werk gefertigt. Weiterverarbeitung in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4. Stichprobennahme und Prüfung gemäß ISO 2859-3:1994. Bakterieller Filtrationseffizienztest (BFE) gemäß ASTM F2101.
Verpackung: Antistatisch und silikonfrei.