Gesichtsschutzschild, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6355-0001
113-2800EA 172 EUR
113-2800
Gesichtsschutzschild, Nalgene®
Gesichtsschutz
Der Gesichtsschutzschild verfügt über eine optisch klare Scheibe aus 1,5 mm starkem PC und bietet Schutz gegen Spritzer und Splitter.
  • Schützt Gesichts- und Halsbereich vor UV-Strahlung mit einer Wellenlänge von 200 - 360 nm
  • Bequeme verstellbare Halterung
  • Kann über Schutzbrillen getragen werden
Standards: EN 166