Warnschutz-Bundhose, Bastogne 6361
Lieferant: SIOEN
6361/FC1/S 6361/FC1/M 6361/FC1/L 6361/FC1/1XL 6361/FC1/2XL 6361/FY1/S 6361/FY1/M 6361/FY1/L 6361/FY1/1XL 6361/FY1/2XL 6361/FY1/3XL 6361/FC1/3XL
113-5978EA 41.1 EUR
113-5978 113-5977 113-5976 113-5982 113-5983 113-5981 113-5980 113-5979 113-5984 113-5985 113-5975 SIOE6361/FC1/3XL
Warnschutz-Bundhose, Bastogne 6361
Arbeitskleidung
Rundbundhose mit Gummizug und hochfrequenz-verschweißten Nähten. Aus Flexothane Essential, einem Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung.
  • Wasserdicht und feuchtigkeitsregulierend
  • Beinweite mittels Druckknopf verstellbar
  • Mit Reflexstreifen
Gewicht: 170 g/m²
Standards: EN 471 (1-2), ENV 343 (3-1)