Flammhemmende Shirts, lange Ärmel, Beltane 2690
Lieferant: SIOEN
2690A2MPCB90XL 2690A2MPCB902X 2690A2MPCB903X 2690A2MPCB90L 2690A2MPCB90M 2690A2MPCB90S
113-7060EA 76.3 EUR
113-7060 113-7061 113-7062 113-7063 113-7064 113-7065
Flammhemmende Shirts, lange Ärmel, Beltane 2690
Arbeitskleidung
Weiche Shirts aus 60 % Protex® und 40 % Viloft® (Single-Jersey). Die aufgrund ihres Materials flammfesten Hemden haben gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und verfügen über eine antibakterielle Ausstattung.
  • Leicht, antistatisch
  • Rundhals-Ausschnitt, lange Ärmel
  • Gummizug an den Ärmeln
Gewicht: 180 g/m²
Standards: EN ISO 11612 (A1 B1 C1 F1), EN 14116 (Index 3), EN 1149-5