Warnschutz-Regenjacke mit Lichtbogenschutz, Nash 7227
Lieferant: SIOEN
7227LK2143/S 7227LK2143/M 7227LK2143/L 7227LK2143/3XL 7227LK2143/2XL 7227LK2143/1XL
113-7247EA 452 EUR
113-7247 113-7246 113-7245 113-7244 113-7243 113-7242
Warnschutz-Regenjacke mit Lichtbogenschutz, Nash 7227
Arbeitskleidung
Diese hochwertige Jacke besteht aus SIO-SAFE Aqua 310, einem laminierten Ripstop-Stoff aus 60 % FR Modacryl und 40 % Baumwolle (& AST) mit PU-Membran. Die Jacke verfügt über ein festes, flammhemmendes Baumwollfutter und kann zusätzlich mit verschiedenen Futter- und Fleeceprodukten durch Einzippen kombiniert werden.
  • Sehr hohe Atmungsaktivität, bandverschweißte Nähte
  • Hochstehender Kragen, vorgesehen für Kapuze (Kapuze als Zubehör erhältlich)
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • Eine aufgesetzte Brusttasche, zwei aufgesetzte Taschen, zwei Badge-Laschen, Napoleontasche
  • Rund eingesetzte Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
  • Gummizug im Rücken
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 310 g/m²
Standards: IEC 61482-2 (Klasse 1), EN 11612 (A1 B1 C2 E1 F2 W33), EN 13034 (Typ PB/6), EN 14116 (index 3), EN 11611 (Klasse 2 - A1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (2-2 bis Größe S, 3-2 ab Größe M)