Docker-Handschuhe, DC103
Lieferant: DELTA PLUS
DC10310
113-7358EA 76.3 EUR
113-7358
Docker-Handschuhe, DC103
Handschuhe
Verstärkter, mechanischer Schutzhandschuh im amerikanischen Schnitt, aus Rindnarbenleder und mit Baumwolltuch an Handrücken und Manschette.
  • Verstärkte Nähte, Sicherheitsmanschette
  • Arterienschutz, Verstärkung an Fingerspitzen und Handrücken
  • Gummibund an Handrücken, Paspelierung auf Daumen und Handfläche
  • Abriebfest
Ideal für Kisten- und Kästentransport sowie allgemeine Arbeiten in Lagern, Warenhallen, Hafenarbeits- und Transportumgebungen.
Handrücken und Innenseite aus Baumwolltuch: 150 g/m²
Baumwolltuch-Manschette: 220 g/m²
Standards: EN 388:2016 (2111X)