Warnschutz-Regenjacke, Brighton 132Z
Lieferant: SIOEN
132Z/415/S 132Z/415/M 132Z/415/L 132Z/415/1XL 132Z/415/2XL 132Z/415/3XL 132Z/414/S 132Z/414/M 132Z/414/L 132Z/414/1XL 132Z/414/2XL 132Z/414/3XL 132ZA2EJ4415XS
113-7701EA 214 EUR
113-7701 113-7700 113-7699 113-7696 113-7697 113-7698 113-7695 113-7694 113-7693 113-7690 113-7691 113-7692 SIOE132ZA2EJ4415XS
Warnschutz-Regenjacke, Brighton 132Z
Arbeitskleidung
Wasserdichte Jacke aus Siopor® Extra-Gewebe: 100 % Polyester-Gewebe (Baumwollgriff) mit 100 % PU-Film. Das Gewebe verfügt über eine wasserabstossende Ausrüstung an der Aussenseite und eine wasserdampf-durchlässige Beschichtung an der Innenseite. Mit festem Mesh-Futter im Körper und in der Kapuze und Polyamid-Futter in den Ärmeln.
  • Hochstehender Kragen, abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
  • Reißverschluss unter Druckknopfleiste in gedoppeltem Stoff
  • Zwei eingesetzte Brusttaschen und zwei aufgesetzte Taschen - alle mit Reißverschluss
  • Eine Napoleontasche
  • Rund eingesetzte Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, Unterarmentlüftung
  • Elastischer Kordelzug in der Taille und im Untersau
Gewicht: 205 g/m²
Standards: EN 471 (3-2), EN 343 (3-3)