Warnschutz-Regenhose, Tarviso 5841
Lieferant: SIOEN
5841/415/S 5841/415/M 5841/415/L 5841/415/1XL 5841/415/2XL 5841/415/3XL 5841/414/S 5841/414/M 5841/414/L 5841/414/1XL 5841/414/2XL 5841/414/3XL
113-7731EA 93.3 EUR
113-7731 113-7730 113-7729 113-7726 113-7727 113-7728 113-7725 113-7724 113-7723 113-7720 113-7721 113-7722
Warnschutz-Regenhose, Tarviso 5841
Arbeitskleidung
Warnschutz-Regenhose mit wasserabstossender Ausrüstung an der Aussenseite und wasserdampf-durchlässiger Beschichtung (festes Polyamid-Futter) an der Innenseite. Aus Siopor® Extra: 100 % Polyester-Gewebe (Baumwollgriff) mit 100 % PU-Film.
  • Wasserdicht, winddicht und hoch atmungsaktiv
  • Geschmeidiges, reißfestes Material: Hoher Tragekomfort
  • Bandverschweisste Nähte
  • Vorderschlitz mit Druckknöpfen
  • Zwei eingesetzte Taschen
  • Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen, Gummizug im Rücken und Kordelzug
Gewicht: 205 g/m²
Standards: EN 471 (1-2), EN 343 (3-3)