Sterile Antibeschlaglösung für autoklavierbare Vollsichtbrillen, BioClean™
Lieferant: Nitritex
BAFS-601
113-8145EA 123 EUR
113-8145
Sterile Antibeschlaglösung für autoklavierbare Vollsichtbrillen, BioClean™
Reinigungsmittel Linsenreinigungslösungen
Steriles Antibeschlagspray für autoklavierbare Vollsichtbrillen.
  • Zwei Sprühstöße auf die Innenseite der Vollsichtbrillen sind ausreichend
  • Überschüssige Flüssigkeit auf der Innenseite sollte mit einem Reinraum-Wischtuch abgetrocknet werden
  • Zur Verwendung nach jedem Autoklavierzyklus
  • Steril durch Gammabestrahlung