Reinraum-Gesichtsmasken, BioClean Microflow™
Lieferant: Nitritex
BFV05
113-8158EA 767 EUR
113-8158
Reinraum-Gesichtsmasken, BioClean Microflow™
Masken Reinraum-Masken
Unsteriler, weicher, mit Ultraschall geschweißter Gesichtsschleier mit Kopfband und Nasenbügel.
  • Gesichtsschleier aus fusselarmem Thermabond-Vliesstoff
  • Weiße wasserstrahlverfestigte Polyesterbindung und röhrenförmige Polyester-Kopfschlaufe
  • Vollständig geschlossener, flexibler, formbarer Nasenbügel mit Kunststoffbeschichtung
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet, enthält kein Latex
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO-Klasse 4, M2.5.
Standards: Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001:2008. Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4. Probenahme und Untersuchung gemäß ISO 2859-3:1994.
Verpackung: Verpackung: 100 Mundschutze pro Doppelbeutel; 10 Beutel pro Karton (1000 Mundschutze).