Reinraum-Armstulpen, BioClean-C™
Lieferant: Nitritex
BCSC S-BCSC
113-8152EA 285 EUR
113-8152 113-8168
Reinraum-Armstulpen, BioClean-C™
Einweg-Kleidung
Diese Armstulpen für Chemotherapie-Anwendungen sind hergestellt aus CleanTough™ Material mit Bündchen zu 100% aus Polyester. Sie erfüllen die Anforderungen an die ISO-Klasse 4 und bieten maximalen Schutz gegen eine Reihe von Chemotherapeutika.
  • Ultraschall-verschweißte Nähte mit Schutzband
  • Leicht, fusselarm und strapazierfähig
  • Elastische Bündchen
  • Steril oder unsteril erhältlich
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO 4 bzw. M2,5.
Typ PB [6]; Kat. III
Standards: EN ISO 13034:2005 + A1:2010 (Typ PB [6]), EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Kat. III
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Steriles Modell: Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006.
Verpackung: Sechs Beutel mit je 15 Paaren (90 einzeln verpackte Paare) pro Karton.