Wandspender für Schutzbrillen
Lieferant: Palbam
GD-0302
113-8174EA 579 EUR
113-8174
Wandspender für Schutzbrillen
Spender für PSA
Dieser Spender eignet sich für die Verwendung mit Schutzbrillen in Reinraumindustrien wie Pharmazeutik, Biotechnologie, Medizintechnik, Mikroelektronik und Nanotechnologie.
  • Hochwertiges Design
  • Vier Löcher für die stabile Befestigung an der Wand
  • Transparente Frontplatte für bessere Sichtbarkeit
  • Schutz vor Spritzern und Stößen
  • Edelstahl 304, elektrolytisch poliert
Standards: ISO-zertifiziert
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.