VWR® Overalls, SMS
Lieferant: VWR Collection
113-8225EA 398 EUR
113-8225 113-8226 113-8227 113-8228 113-8229 113-8230 113-8588
VWR® Overalls, SMS
Einweg-Kleidung
Diese strapazierfähigen, antistatischen Overalls bestehen aus atmungsaktivem, weichem SMS, einem Spinnvlies mit einzigartiger, dreilagiger Struktur, die eine hohe Zugfestigkeit und Robustheit sowie eine Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel bietet.
  • Kapuze mit Gummizug
  • Reißverschluss mit Patte
  • Elastische Bündchen an Handgelenk, Knöcheln und Taille, Daumenschlaufe
  • Versäuberte Nähte (vernäht)
  • Fusselarm
Die Overalls können in medizinischen, industriellen, elektronischen, pharmazeutischen sowie Laboranwendungen eingesetzt werden. Geeignet für denMore Product Information