VWR®, Chemikalienbeständige Reinraum-Overalls, Typ 4/5/6
Lieferant: VWR Collection
113-8231EA 742 EUR
113-8231 113-8232 113-8233 113-8234 113-8235 113-8236
VWR®, Chemikalienbeständige Reinraum-Overalls, Typ 4/5/6
Einweg-Kleidung
Antistatischer Einweg-Overall aus einer mikroporösen Folie mit einem Nylongewebe zwischen Folie und Träger, das dem Material zusätzliche Festigkeit verleiht.
  • Mit Kapuze
  • Reißverschluss mit Klappe
  • Elastische Bündchen an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln
  • Nähte mit dunkelgrünem Band abgedichtet (flüssigkeitsbeständig)
  • Antistatisch
  • Einzeln verpackt
Das atmungsaktive Kleidungsstück bietet Schutz vor chemischem Staub, Farbsprays, Asbest und anderem Staub in der Luft. Es kann in jeder nicht gefährlichen Umgebung eingesetzt werden, in der der Schutz vor Schmutz,More Product Information