VWR®, Überschuhe, PP

Lieferant: VWR Collection
113-8280EA 22 EUR
113-8280
VWR®, Überschuhe, PP
Einweg-Kleidung
Überziehschuhe aus PP-Vlies.

  • Keine Naht unter dem Fuß
  • Öffnung bei Dehnung: 300 mm

L×H: 400×180 mm

Dichte: 40 g/m²

* Einheitsgröße.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR