VWR® Überschuhe, PP-Vlies mit Latexmuster
Lieferant: VWR Collection
113-8286EA 26.2 EUR
113-8286
VWR® Überschuhe, PP-Vlies mit Latexmuster
Einweg-Kleidung
Überschuhe aus Polypropylen-Vlies mit aufgedruckten Latexlinien.
  • Rutschsicher
L×H: 460×170 mm
* Einheitsgröße