VWR®, Isolationskittel
Lieferant: VWR Collection
113-8315EA 237 EUR
113-8315 113-8316 113-8320 113-8321 113-8322 113-8326
VWR®, Isolationskittel
Einweg-Kleidung
Diese Einwegkittel mit Rückenverschluss sind aus nicht gewebtem, atmungsaktivem SMS-Gewebe gefertigt. Ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern.
  • Lange Ärmel, Strickbündchen
  • Rundhalsausschnitt
  • Bänder an Hals und Taille
  • Latexfrei
Gewicht: 45 oder 60 g/m²