Bartschutz, Hopen®
Lieferant: Medicom
70.801
113-8337EA 16 EUR
113-8337
Bartschutz, Hopen®
Einweg-Kleidung
Dieser Einweg-Bartschutz aus weißem PP bedeckt den unteren Teil des Gesichts. Er ist HACCP-zugelassen und daher ideal für den Einsatz in der Lebensmittelbranche, wie zum Beispiel Catering und in der Lebensmittelverarbeitung. Auch für den Einsatz in der Chemie, Pharmazie und Wartung geeignet.
  • Genäht, mit Gummizug
  • Latexfrei
Gewicht: 1,5 g
Größe: 45 cm (lang, flach)