Chemikalienbeständige Overalls, Spacel Plus RA/GC/PS, PE
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
4503001-XXXL
113-8676EA 0 EUR
113-8676
Chemikalienbeständige Overalls, Spacel Plus RA/GC/PS, PE
Einweg-Kleidung
Flüssigkeitsdichter Einweg-Overall aus dreilagigem PE für hervorragenden Schutz gegen Flüssigkeiten (Chemikalien, Öle, Kohlenwasserstoffe).
  • Doppelte Klebelasche und verschweißter Reißverschluss
  • Sehr gute Abrieb-, Reiß- und Durchstichfestigkeit
  • Wasserdicht aufgrund der 'Spaseal'-Versiegelung
  • Angeklebte Handschuhe und integrierte Überstiefel für eine erhöhte Sicherheit
  • Gelbe Farbe für verbesserte Sichtbarkeit
Stärke: 100 µm
Farbe: gelb
Standards: Type 3/5, EN 340, EN 1511, Kat. III