Cleanroom face masks, BioClean MTA™, PP
Lieferant: Nitritex
MTA210-0 MTA210-2
113-2251EA 502 EUR
113-2251 113-8794
Cleanroom face masks, BioClean MTA™, PP
Masken Reinraum-Masken
Die fusselarme und latexfreie Reinraum-Maske bietet hohe Partikel- und Bakterienfiltrationseffizienz und sorgt mit hoher Atmungsaktivität für besten Tragekomfort.
  • Dreilagig: Innen - PP/PE -Vlies (hydrophil), Filter - Meltblown-PP, Außen - PP/PE-Vlies (hydrophob)
  • Extrem geringe Partikelbildung
  • Latexfrei
  • Hochfeste Nähte, hohes Partikel- und Bakterienrückhaltevermögen
  • Bebänderung aus PP und kunststoffbeschichtes Nasenband aus Stahl
Für Reinräume der Klasse 10, ISO 4 bzw. M2,5 geeignet.
Standards: In einem gemäß ISO 9001:2015 zertifizierten WerkMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable