VWR®, Betastrahlen-Schutzschild
Lieferant: VWR Collection
113-8820EA 224 EUR
113-8820
VWR®, Betastrahlen-Schutzschild
Schilde Strahlenschutzschilde
Schutzschild aus Acryl, transparent, Stärke: 10 mm, zum Schutz vor Beta-Strahlung mit niedriger Energie. Die doppelt abgewinkelte Version ist sowohl an der Unterseite als auch an der Oberseite des Schildes abgewinkelt.
  • Absorbiert 99,5% der Beta-Strahlung von ³²P
  • Stabil und leicht zu reinigen
  • Schützt zusätzlich gegen Spritzer
Zur Verwendung auf Arbeitstischen oder in Abzügen.