BESUCHERMANTEL FARBE: WEISS GRÖSSE: S MERKMALE: 4 KLETTVERSCHLÜSSE, KOREANISCHER KRAGEN, LATEXFREIES GUMMIBAND MATERIAL: POLYPROPYLEN STÄRKE: 35 G/M² VERPACKUNG: 1 ST/BEUTEL, 50 ST/KARTON 1 * 50 ST
Lieferant: VWR Collection