Besucherkittel, PP, Klettverschluss
Lieferant: VWR Collection
113-9276EA 0 EUR
113-9276 113-9283 113-9272 113-9273 113-9277 113-9278 113-9280 113-9284 113-9282 113-9285
Besucherkittel, PP, Klettverschluss
Einweg-Kleidung
Einweg-Besucherkittel aus PP.
  • Frontverschluss mit vier Klettverschlüssen und Kragen
  • Ohne Taschen
  • Latexfreier Gummizug an den Ärmeln
Gewicht: 35 g/m²
Verpackung: Ein Kittel pro Beutel und 50 pro Karton.