1,4-Dineopentyloxy-naphthalene ≥99,5% (durch HPLC) für Fluoreszenz, Fluoreszenzmarker, Supelco®

Lieferant: Merck

11334-10MG-F
11334-10MG-FEA 219 EUR
11334-10MG-F
1,4-Dineopentyloxy-naphthalene ≥99,5% (durch HPLC) für Fluoreszenz, Fluoreszenzmarker, Supelco®
1,4-Dineopentyloxy-naphthalene
Molecular Weight: 300,44 g/mol
MDL: MFCD16660340
CAS-Nummer: 957761-01-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR