Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥97,7%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cobaltnitrat Hexahydrat, Cobaltdinitrat Hexahydrat
11341.14 11341.30 11341.A1 11341.A7
11341.14EA 59.2 EUR
11341.14 11341.30 11341.A1 11341.A7
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥97,7%
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Purity: 97.7% min CAS No.: 10026-22-9 Molecular Formula: Co(NO3)2.6H2O Formula Weight: 291.04 (182.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.87 Refractive Index: 1.52 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 55-56° Merck Reference: 14,2444 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149647
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Dichte: 1,87
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2444