Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen, Premion® 1-7 mm (0.04-0.1 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11357.09 11357.18 11357.30
11357.09EA 127 EUR
11357.09 11357.18 11357.30
Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen, Premion® 1-7 mm (0.04-0.1 in)
Silver
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
For vapor deposition
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647