Gold, Folie, Premion®, Dicke 2,0 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11387.FI
11387.FIEA 0 EUR
11387.FI
Gold, Folie, Premion®, Dicke 2,0 mm
Gold
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526