ESD-Berufsschuhe, Clogs, Easy, 37622/37623
Lieferant: Abeba
37622/38
114-7262EA 64.01 EUR
114-7262
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Easy, 37622/37623
Schuhe und Stiefel
ESD-Clog aus Glattleder mit einem nicht-klappbaren, verstellbaren Fersenriemen. Die TPU-Sohle ist beständig gegen Kraftstoff, Öl, tierische Fette.
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • TPU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit
Für den Einsatz in Küchen und in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Farbe: Weiß/Blau, Weiß/Rot
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, FO, E, A, SRC