Gehörschutzstöpsel-Spender, "one2click"
Lieferant: UVEX
2112.000
114-7332EA 71.9 EUR
114-7332
Gehörschutzstöpsel-Spender, "one2click"
Spender für PSA
Robuster Spender zur Wandbefestigung für 600 Paar Einweg-Gehörschutzstöpsel. An zentraler Stelle befestigt, versorgt der Spender mit hoher Kapazität auch große Produktionsbereiche mit Gehörschutz.
  • Einfache Installation, Mechanismus für kontrollierte Abgabe gewährleistet, dass immer die korrekte Anzahl Gehörschutzstöpsel ausgegeben wird
  • Akustisches Signalsystem verhindert zu hohe Stöpselabgabe und reduziert somit Kosten durch Verschwendung
  • Transparentes Design macht es leicht, die Anzahl der verbleibenden Gehörschutzstöpsel zu überprüfen
  • Mit Schale zum Auffangen herunterfallender Gehörschutzstöpsel
Bestellinformation: Gehörschutzstöpsel sind nicht im Lieferumfang enthalten, separate Bestellung erforderlich.