Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Anatom, 2131/2136
Lieferant: Abeba
2131/36 2131/37 2131/38 2131/39 2131/40 2131/41 2131/42 2131/43 2131/44 2131/45 2131/46 2131/47 2131/48 2136/36 2136/37 2136/38 2136/39 2136/40 2136/41 2136/42 2136/43 2136/44 2136/45 2136/46 2136/47 2136/48 2136/50 2136/49 2131/50 2131/49
114-7439EA 112 EUR
114-7439 114-7440 114-7441 114-7442 114-7443 114-7444 114-7445 114-7446 114-7447 114-7448 114-7449 114-7450 114-7451 114-7454 114-7455 114-7456 114-7457 114-7458 114-7459 114-7460 114-7461 114-7462 114-7463 114-7464 114-7465 114-7466 114-7468 114-7467 114-7453 114-7452
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Anatom, 2131/2136
Schuhe und Stiefel
Antistatische Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus Mikrofaser, einer Kraftstoff-beständigen PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit und einem selbstreinigenden Profil.
  • Spezielles schweißabsorbierendes Futter mit Silberfasern
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Asymmetrische Fersen- und Flexzone für eine natürliche Bettung und Bewegung des Fußes
  • TPU-Schuhgelenk, Senkfußeinlage und hohe Stabilität
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Sanitized® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Waschbar bei 30 °C
Für den Einsatz in Küchen geeignet.
Farbe: Weiß/Schwarz
Standards: DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRC