ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, A460
Lieferant: ATLAS - the shoe company
78800_S1/36
114-7530EA 0 EUR
114-7530
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, A460
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe im Sneaker-Stil aus Sportline-Obermaterial (geöltes Nubukleder) und einer Sneaker Line-Sohle (3,0 mm Profil, öl-, säure- und benzinbeständig, antistatisch).
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter für verbesserte Atmungsaktivität
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle aus MPU, dynamische Laufsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Blau
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1