Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Wellmaxx, Sensation XX10 mid
Lieferant: ELTEN
769901/36 769901/37 769901/38 769901/39 769901/40 769901/41 769901/42 769901/43 769901/44 769901/45 769901/46 769901/47 769901/48
114-8843EA 94.9 EUR
114-8843 114-8844 114-8845 114-8846 114-8847 114-8848 114-8849 114-8850 114-8851 114-8852 114-8853 114-8854 114-8855
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Wellmaxx, Sensation XX10 mid
Schuhe und Stiefel
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel in Jeans-Optik aus hydrophobiertem Textilmaterial und hydrophobiertem Nubukleder, mit gepolsterter Lasche und PU/PU-Sohle WELLMAXX L10.
  • Bioactive-Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle (ESD Pro), grau
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/grau
Standards: EN 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345; S3, SRC, Form B