Leitfähige Einweg-Überschuhe
Lieferant: DESCO
52016
114-9321EA 223 EUR
114-9321
Leitfähige Einweg-Überschuhe
Einweg-Kleidung
Leitfähige Einweg-Überschuhe im OP-Stil sind in Einheitsgröße mit elastischer Öffnung erhältlich.
  • Leicht
  • Reinraumkompatibel
  • Hält die Erdung bei voller Beweglichkeit aufrecht
  • Keine Kratzer oder Markierungen auf dem Bodenbelag
Einweg-ESD-Überschuhe können gemäß EN 61340-5-1 für Personen-/Schuh-/Bodensysteme verwendet werden.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung: Verkauft zu 150 Paar pro Box.
Bitte beachten