Reinraum-Overalls, BioClean-D™, CleanTough™
Lieferant: Nitritex
S-BDCHT-XL S-BDCHT-L S-BDCHT-M S-BDCHT-XS BDCHT-XS S-BDCHT-XXL BDCHT-L BDCHT-XL BDCCT-S BDCCT-XL BDCCT-M BDCCT-L BDCCT-XXL S-BDCCT-L S-BDCCT-S S-BDCCT-2XL S-BDCCT-M S-BDCCT-XL BDCHT-XXL BDCHT-S BDCHT-M S-BDCHT-S BDCCT-XXXL S-BDCHT-XXXL BDCHT-XXXL BDCHT-XXXXL S-BDCHT-XXXXL
113-8019EA 292 EUR
113-8019 113-8016 113-8017 113-8032 113-8008 113-8033 113-8004 113-8007 113-7997 113-7998 113-7996 113-7995 113-7994 113-8010 113-8012 113-8009 113-8011 113-8013 113-8000 113-8006 113-8005 113-8018 113-8196 113-8365 114-9441 114-9442 NITRS-BDCHT-XXXXL
Reinraum-Overalls, BioClean-D™, CleanTough™
Einweg-Kleidung
Diese Einwegoveralls aus CleanTough™-Gewebe bieten guten Schutz vor gefährlichen Stäuben (einschließlich nuklearer Partikel) und begrenzten Schutz vor Chemikalienspritzern. Mit Kapuze oder Kragen erhältlich.
  • Leichtes, fusselarmes und strapazierfähiges Material
  • Sterile oder nicht sterile Ausführung
  • Reißverschluss mit Klappabdeckung vorne, Daumenschlaufen, Rücken
  • Ärmelbund und Beinabschluss mit Gummizug
  • Jede Größe hat einen individuellen Barcode auf dem Karton (ITF-14), ermöglicht die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme