Reinraummasken mit Ohrschlaufen und Clips, Unsteril, Peta 230
Lieferant: ISOFIELD IRELAND
60210
114-9595EA 524 EUR
114-9595
Reinraummasken mit Ohrschlaufen und Clips, Unsteril, Peta 230
Masken Reinraum-Masken
Die Isofield Peta-Gesichtsmaske ist ISO-Klasse 4 kompatibel.
  • ISO-Klasse 4-kompatibel
  • Extra breit 230 mm
  • Ohrschlaufen mit Clip
  • Individuell verpackt
  • Geringe KBE
  • Exzellente BFE und PFE
  • Flexibler Nasenstreifen aus Aluminium
Mit einer Breite von 230 mm und bequemen Ohrschlaufen ist die Peta auch mit einem komfortablen Clip ausgestattet. Die individuell verpackten Peta-Gesichtsmasken bieten ausgezeichnete Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz.
Verpackung: Jedes Teil ist in einen HDPE-Beutel versiegelt. 50 individuell versiegelte Beutel pro Innenbeutel, 12 Innenbeutel pro Karton (600 Stück).