Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11432.BS
11432.BW
11432.CA
11432.BSEA
245
EUR
11432.BS
11432.BW
11432.CA
Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: ≈1.11g/m
MDL No.: MFCD00011062
Formel:
Ir Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2450 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011062 CAS-Nummer: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 |