Silber hart ≥99,9% (Metall-Basis), Draht 1/2 fest, hart, Ø 0.5 mm (0.02 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

11433.G2 11433.G6 11433.H2
11433.G2EA 68.5 EUR
11433.G2 11433.G6 11433.H2
Silber hart ≥99,9% (Metall-Basis), Draht 1/2 fest, hart, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Silver

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m, Temper: 1/2 hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397

Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR