Silber hart ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 2.0 mm (0.08 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

11437.FF 11437.FI 11437.GH
11437.FFEA 88.9 EUR
11437.FF 11437.FI 11437.GH
Silber hart ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Silver

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13g/25x25mm, Temper: spring hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397

Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR