Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11451.FY
11451.FYEA 625 EUR
11451.FY
Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Siedepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1495 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488