Zinn ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11457.FG
11457.FY
11457.HL
11457.FGEA
83.2
EUR
11457.FG
11457.FY
11457.HL
Zinn ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Zinn
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈9.1g/25x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 232 °C Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133862 CAS-Nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |