Zinn ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11459.FI
11459.GH
11459.FIEA
75.6
EUR
11459.FI
11459.GH
Zinn ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Zinn
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈4.6g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 232 °C Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133862 CAS-Nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |