Silber ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11468.G5
11468.G9
11468.H4
11468.G5EA
93.7
EUR
11468.G5
11468.G9
11468.H4
Silber ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Silver
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.51g/m
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |